Binoculair vergrootglas
Binoculaire vergrootlens met 250 mm werkafstand*, 2×
Catalogus # 630-8214
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK
Ga naar:
Product Details & Documents
Loepen met discreet metalen frame en zwarte matte afwerking voor gebruik met monoculaire lenscomponenten.
* Kortere werkafstand dankzij geïntegreerde convergentieondersteunende prisma's.
Delivery information: Geleverd met een beschermende doos.
Caution: Niet geschikt voor brildragers.
Specificaties
- Vergroting:2×
- Omschrijving:Binoculaire vergrootlens met 250 mm werkafstand*
- Seq:001