Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte aërometers
1,240 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
  614-0212
Korte aërometers
  614-0212
Korte aërometers
Korte aërometers
1,240 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
38,10 €
1 * 1 ST
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Lengte 160 mm
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    10
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    1,240 - 1,300 g/ml