Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte aërometers
Korte aërometers
0,820 - 0,880 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Catalogus # 614-0205
Leverancier:   Alla France
Korte aërometers
Catalogus # 614-0205
Leverancier:  Alla France
Korte aërometers
Korte aërometers
0,820 - 0,880 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Price
32,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Lengte 160 mm
Specificaties
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    03
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    0,820 - 0,880 g/ml