Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
1,000 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Catalogus # 614-0192
Leverancier:   GERING
Density hydrometers, with thermometer
Catalogus # 614-0192
Leverancier:  GERING
Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
1,000 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Price
89,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These density hydrometers with thermometer are calibrated at 20 °C.
Specificaties
  • Temperatuurbereik:
    0…35 °C
  • Lengte:
    350 mm
  • Seq:
    03
  • Indeling:
    0,005 g/ml
  • Meetbereik:
    1,000 - 1,500 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.