Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
1000 μl, 99,7%, 0,2%, 5000 µl, 613-4068, 613-0692
Catalog # 613-4087
Supplier: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalog # 613-4087
Supplier: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
Ergonomische pipetten met lichte en eenvoudige bediening. Bepaalde modellen hebben verwisselbare filters in de tipconussen om te voorkomen dat vloeistoffen en aerosols de pipet binnendringen.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Er zijn twee type filters verkrijgbaar: een Safe-Cone Standard filter en een Safe-Cone Plus filter. De Standard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen. De Plus filter voor meer kritische toepassingen, zoals celcultuur, bacteriologische en virologische taken, en moleculaire biologie.
: geleverd met vijf extra filters, klemtang, en een kalibratietool.
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Spécifications
- Volume:1000 μl
- Seq:19
- Juistheid:99,7%
- Onjuistheid:0,2%
- Aanbevolen tips:5000 µl
- Met Safe-Cone-filter(s):613-4068, 613-0692
- Cat. No.:613-4087
- Milieu certificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 613-4068Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 35,20 €
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 613-4070Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 35,20 €
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 613-4071Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 35,20 €
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 613-4069Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 35,20 €
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice