Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
500 μl, 99,7%, 0,2%, 1000 / F1000 µl, 613-4069, 613-4074
Catalogus # 613-4086
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalogus # 613-4086
Leverancier:  Sartorius
   Lage impact op de fabricage
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
500 μl, 99,7%, 0,2%, 1000 / F1000 µl, 613-4069, 613-4074
Price
183,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ergonomische pipetten met lichte en eenvoudige bediening. Bepaalde modellen hebben verwisselbare filters in de tipconussen om te voorkomen dat vloeistoffen en aerosols de pipet binnendringen.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Er zijn twee type filters verkrijgbaar: een Safe-Cone Standard filter en een Safe-Cone Plus filter. De Standard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen. De Plus filter voor meer kritische toepassingen, zoals celcultuur, bacteriologische en virologische taken, en moleculaire biologie.
Delivery information: geleverd met vijf extra filters, klemtang, en een kalibratietool.
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Volume:
    500 μl
  • Seq:
    18
  • Juistheid:
    99,7%
  • Onjuistheid:
    0,2%
  • Aanbevolen tips:
    1000 / F1000 µl
  • Met Safe-Cone-filter(s):
    613-4069, 613-4074
  • Cat. No.:
    613-4086
  • Milieu certificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mm
    613-4068
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mm
    613-4070
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 2,51 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 2,51 mm
    613-0694
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mm
    613-4071
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mm
    613-4069
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 6,73 mm
    613-0692
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 5,33 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 5,33 mm
    613-4074
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 3,15 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 3,15 mm
    613-0693
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €