Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
100 μl, 99,5%, 0,3%, 300, 350 / F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
  613-4083
   Lage impact op de fabricage
 :   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
  613-4083
 :  Sartorius
   Lage impact op de fabricage
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
100 μl, 99,5%, 0,3%, 300, 350 / F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
183,00 €
1 * 1 ST
Ergonomische pipetten met lichte en eenvoudige bediening. Bepaalde modellen hebben verwisselbare filters in de tipconussen om te voorkomen dat vloeistoffen en aerosols de pipet binnendringen.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Er zijn twee type filters verkrijgbaar: een Safe-Cone Standard filter en een Safe-Cone Plus filter. De Standard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen. De Plus filter voor meer kritische toepassingen, zoals celcultuur, bacteriologische en virologische taken, en moleculaire biologie.
Delivery information: geleverd met vijf extra filters, klemtang, en een kalibratietool.
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
  • Volume:
    100 μl
  • Seq:
    15
  • Juistheid:
    99,5%
  • Onjuistheid:
    0,3%
  • Aanbevolen tips:
    300, 350 / F200, F300 µl
  • Met Safe-Cone-filter(s):
    613-4070, 613-0693
  • Cat. No.:
    613-4083
  • Milieu certificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 613-4068
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mm
    1 * 50 ST - 35,20 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-4070
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mm
    1 * 50 ST - 35,20 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-0694
    Safe-Cone filters, plus, Ø 2,51 mm
    1 * 50 ST - 43,30 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-4071
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mm
    1 * 50 ST - 35,20 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-4069
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mm
    1 * 50 ST - 35,20 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-0692
    Safe-Cone filters, plus, Ø 6,73 mm
    1 * 50 ST - 43,30 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-4074
    Safe-Cone filters, plus, Ø 5,33 mm
    1 * 50 ST - 43,30 €
  •  
    Omschrijving
  • 613-0693
    Safe-Cone filters, plus, Ø 3,15 mm
    1 * 50 ST - 43,30 €