Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
50 μl, 99,5%, 0,3%, 300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
Catalogus # 613-4082
Leverancier: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalogus # 613-4082
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
Ergonomische pipetten met lichte en eenvoudige bediening. Bepaalde modellen hebben verwisselbare filters in de tipconussen om te voorkomen dat vloeistoffen en aerosols de pipet binnendringen.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Er zijn twee type filters verkrijgbaar: een Safe-Cone Standard filter en een Safe-Cone Plus filter. De Standard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen. De Plus filter voor meer kritische toepassingen, zoals celcultuur, bacteriologische en virologische taken, en moleculaire biologie.
: geleverd met vijf extra filters, klemtang, en een kalibratietool.
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Volume:50 μl
- Seq:14
- Juistheid:99,5%
- Onjuistheid:0,3%
- Aanbevolen tips:300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl
- Met Safe-Cone-filter(s):613-4070, 613-0693
- Cat. No.:613-4082
- Milieu certificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, plus, Ø 2,51 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, plus, Ø 6,73 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, plus, Ø 5,33 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Safe-Cone filters, plus, Ø 3,15 mm