Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Ergonomische pipetten met lichte en eenvoudige bediening. Bepaalde modellen hebben verwisselbare filters in de tipconussen om te voorkomen dat vloeistoffen en aerosols de pipet binnendringen.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Er zijn twee type filters verkrijgbaar: een Safe-Cone Standard filter en een Safe-Cone Plus filter. De Standard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen. De Plus filter voor meer kritische toepassingen, zoals celcultuur, bacteriologische en virologische taken, en moleculaire biologie.
: geleverd met vijf extra filters, klemtang, en een kalibratietool.
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Volume:20 μl
- Seq:12
- Juistheid:99,4%
- Onjuistheid:0,5%
- Aanbevolen tips:300, 350 / F100 µl
- Met Safe-Cone-filter(s):613-4071, 613-0694
- Cat. No.:613-4080
- Milieu certificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving