Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
100 - 1000 μl, 50,0 µl, 96 - 99,2%, 0,3 - 1,2%, 5000 µl, 613-4068, 613-0692
Catalogus # 613-4054
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalogus # 613-4054
Leverancier:  Sartorius
   Lage impact op de fabricage
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
100 - 1000 μl, 50,0 µl, 96 - 99,2%, 0,3 - 1,2%, 5000 µl, 613-4068, 613-0692
Price
270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ergonomische pipetten met lichte en eenvoudige bediening. Bepaalde modellen hebben verwisselbare filters in de tipconussen om te voorkomen dat vloeistoffen en aerosols de pipet binnendringen.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Er zijn twee type filters verkrijgbaar: een Safe-Cone Standard filter en een Safe-Cone Plus filter. De Standard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen. De Plus filter voor meer kritische toepassingen, zoals celcultuur, bacteriologische en virologische taken, en moleculaire biologie.
 : geleverd met vijf extra filters, klemtang, en een kalibratietool.
 : Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Volume:
    100 - 1000 μl
  • Seq:
    08
  • Stapgrootte:
    50,0 µl
  • Juistheid:
    96 - 99,2%
  • Onjuistheid:
    0,3 - 1,2%
  • Aanbevolen tips:
    5000 µl
  • Met Safe-Cone-filter(s):
    613-4068, 613-0692
  • Cat. No.:
    613-4054
  • Milieu certificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 6,73 mm
    613-4068
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 3,15 mm
    613-4070
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 2,51 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 2,51 mm
    613-0694
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 2,51 mm
    613-4071
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mm
    Safe-Cone filters, standaard, Ø 5,33 mm
    613-4069
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 35,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 6,73 mm
    613-0692
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 5,33 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 5,33 mm
    613-4074
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Safe-Cone filters, plus, Ø 3,15 mm
    Safe-Cone filters, plus, Ø 3,15 mm
    613-0693
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 43,30 €