Orders LinkContactUsLinkComponent
Tempering beakers
Tempering beakers
600 ml, , 150 mm, 95 mm
Catalogus # 462-1102
Leverancier:   KGW
Tempering beakers
Catalogus # 462-1102
Leverancier:  KGW
Tempering beakers
Tempering beakers
600 ml, , 150 mm, 95 mm
Price
167,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • High thermal resistance
  • Very good chemical resistance
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    95 mm
  • Capaciteit:
    600 ml
  • Hoogte:
    150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.