Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
  453-2128
Hotplates
  453-2128
Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
1 320,00 €
1 * 1 ST
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
  • Verwarmingsoppervlakte:
    300×300 mm
  • Verwarmingsvermogen:
    1150 W
  • Temperatuur:
    30...110 °C
  • Seq:
    07
  • b×d×h:
    312×312×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate