Hotplates
300×300 mm, 50...300 °C, 1800 W, Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Catalogus # 453-2126
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Verwarmingsoppervlakte:300×300 mm
- Verwarmingsvermogen:1800 W
- Temperatuur:50...300 °C
- Seq:08
- b×d×h:312×312×170 mm
- Type:Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.