Hotplates
350×500 mm, 50...300 °C, 2850 W, Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Catalog # 453-2125
Supplier: GESTIGKEIT HARRY
Jump to:
Product Details & Documents
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
- Verwarmingsoppervlakte:350×500 mm
- Verwarmingsvermogen:2850 W
- Temperatuur:50...300 °C
- Seq:13
- b×d×h:364×514×170 mm
- Type:Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate