Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Vortex-Genie® 2T vortexmenger, CV-stekker
Catalog # 444-9184
Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Catalog # 444-9184
Supplier:  
Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Vortex-Genie® 2T vortexmenger, CV-stekker
Discontinued
Product Details & Documents
Robuuste en betrouwbare vortexmengers met solide metalen behuizing en rubbervoetjes die voorkomen dat de apparaten over het werkblad gaan bewegen. De Vortex-Genie® 1, voorzien van touch-modus en vast toerental, is ideaal voor het krachtig vortexen van moeilijk te mengen monsters.
  • Breed assortiment opzetstukken verkrijgbaar
  • Timerfunctie van vortexapparaat Genie® 2T: in touch-modus 1 to 60 s, in handsfreemodus 1 to 60 min. of continue werking
  • Kan in een koelruimte of broedstoof worden gebruikt
De Vortex-Genie® 2 beschikt over een instelbaar toerental voor nauwkeurige menging, van behoedzaam tot en met krachtig, en kan zowel in de handsfree- als touch-modus worden gebruikt. De mengbeweging voorkomt morsen, ook als de buizen niet zijn afgesloten.
De Vortex-Genie® 2T biedt dezelfde voorzieningen als de Vortex-Genie® 2 plus een geïntegreerde timerfunctie, maar is ook geschikt voor continugebruik zonder timer.
Delivery information: Vortex-Genie® 1 wordt geleverd met snel verwisselbaar standaard-schudopzetstuk voor afzonderlijke reageerbuizen. Optioneel is een platte schudplaat van 76 mm voor maatbekers, flessen en meerdere reageerbuizen verkrijgbaar. Vortex-Genie® 2 en 2T worden geleverd met opsteekbaar standaard-schudopzetstuk voor afzonderlijke reageerbuizen en platte schudplaat van 76 mm voor maatbekers, flessen en meerdere reageerbuizen.
Caution: Depending on speed
Multiple sample starter set consists of a 152 mm platform, a foam insert for 60 microtubes and a foam insert for 1 standard microplate
Large sample set is ideal for mixing beakers, flasks and large tubes. The set consists of a recessed platform, 2 elastic bands, a blank foam insert, a foam insert for 4×29 to 37 mm tubes, a foam insert for 8×14 to 29 mm tubes and a foam insert for 12×9 to 16 mm tubes
Small ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×15 to 17 mm Ø tubes or ampoules
Large ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×10 to 17 mm Ø tubes or ampoules
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Omschrijving:
    Vortex-Genie® 2T vortexmenger, CV-stekker
  • Cat. No.:
    444-9184
  • Toerentalbereik:
    600 - 2700 min⁻¹
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    Vortex-Genie® 2T
  • b×d×h:
    122×165×165 mm
  • Max. inhoud:
    500 ml*
  • Gewicht:
    4 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5905
    Plateau van 152 mm, zonder inzetstuk (zie verderop voor inzetstukken)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 86,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5916
    Verzonken platform (zie verderop voor schuiminzetstukken)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 233,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5915
    Elastieken banden als hulpmiddel bij vastzetten van recipiënten op verzonken plateau
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 14,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5903
    Afdekking van rubber voor plateau met Ø 75 mm
    Vortex-Genies
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 59,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-0061
    Tweelaags inzetstuk voor 96-wells plaat (past op een 152 mm plateau)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 121,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-9162
    Groot ampul/buis-opzetstuk****
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 341,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-0443
    Plateau met rubberen afdekking, 3 inch
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 95,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1052
    Verticale microbuisjeshouder, 15 ml en 50 ml (voor 6×50 ml, 6×15 ml buisjes and 12 microbuisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 336,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5917
    Diverse buisinzetstukken: wit inzetstuk voor 9 − 16 mm, voor 14 − 29 mm en voor 29 − 37 mm (geschikt voor verzonken plateau)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 4 ST - 98,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-0724
    TurboMix-opzetstuk voor 12×1,5/2,0 ml microbuisjes met kliksluiting of schroefdop
    Vortex Genie 2 en Vortex Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 471,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • SCIISI-0513
    Microplaatadapter voor Applied Biosystems
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 233,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1043
    Horizontale buisjeshouder, 50 ml (voor 6×50 ml buisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 243,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-9161
    Klein ampul/buis-opzetstuk***
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 233,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1044
    Horizontale buisjeshouder, 15 ml (voor 12×15 ml buisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 276,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1045
    Horizontale microbuisjeshouder (voor 24 microbuisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 306,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1046
    Verticale hogesnelheids-buisjeshouder, 50 ml (voor 3×50 ml buisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 226,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • SCII0K-0236-408
    Ondersluiting met schroefkit
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 85,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1050
    Verticale buisjeshouder, 15 ml (voor 12×15 ml buisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 276,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1047
    Verticale hogesnelheids-buisjeshouder, 15 ml (voor 6×15 ml buisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 255,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1048
    Vertical high speed microtube holder (for 9 microubes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 285,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1051
    Verticale microbuisjeshouder (voor 24 microbuisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 306,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-1049
    Verticale buisjeshouder, 50 ml (voor 6×50 ml buisjes)
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 243,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-0775
    Houder voor 12 × 2,0 ml microbuisjes met schroefdop (past op TurboMix-opzetstuk)
    Vortex-Genies behalve Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 138,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5914
    Schuimadapter voor buizen met Ø 9 − 16 mm (past op verzonken plateau)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 47,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5913
    Wit schuiminzetstuk zonder gaten (past op verzonken plateau)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 47,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5912
    Schuimadapter voor buizen met Ø 14 − 29 mm (past op verzonken plateau)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 47,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5911
    Schuimadapter voor buizen met Ø 29 − 37 mm (past op verzonken plateau)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 47,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5921
    Adapter voor 60 microbuisjes (past op een plateau van 152 mm)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 104,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5919
    Geschikt voor microtiterplaten (past op een plateau van 152 mm)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 106,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5904
    Startset voor meerdere monsters*
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 193,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5902
    Plateau, Ø 75 mm zonder rubberen deksel
    Vortex-Genies®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 61,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • SCII0K-0513-900
    Vervangende elastische banden
    Vortex-Genie® 2 mengers en Vortex-Genie® Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 14,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-5901
    Snel verwisselbare kom
    Vortex-Genies, Disruptor-Genie
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 59,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • SCII504-0232-00
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 130,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • SCIISI-HP524
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 299,00 €