Stirring rods
Roerstaven, glas, met gesmolten uiteinden, Glas, 6 mm, 150 mm
Catalogus # 441-9585
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
SCERL143000700915_TDS.pdf
Technische fiche
Specificaties
- Ø:6 mm
- Omschrijving:Roerstaven, glas, met gesmolten uiteinden
- Lengte:150 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:03