Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen

Petrischalen

Zonder ventilatieopeningen, met veldonderverdelingen, 55 mm, 12 mm, Aseptisch, 50 zakken met 10 stuks
Catalogus # 391-1922
Leverancier:   Anicrin
Petrischalen
Catalogus # 391-1922
Leverancier:  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen

Zonder ventilatieopeningen, met veldonderverdelingen, 55 mm, 12 mm, Aseptisch, 50 zakken met 10 stuks

Price
192,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    55 mm
  • Verpakt:
    50 zakken met 10 stuks
  • Steriliteit:
    Aseptisch
  • Uitvoering:
    Zonder ventilatieopeningen, met veldonderverdelingen
  • Hoogte:
    12 mm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.