Orders LinkContactUsLinkComponent
Scalpelmesjes
Nr. 25A
  233-5489
Scalpelmesjes
  233-5489
Scalpelmesjes
Scalpelmesjes
Nr. 25A
67,60 €
1 * 100 ST
Roestvrij staal.
  • Sterile
  • Quick and easy to assemble
 : Sterile pack of 100 blades.
  • Type:
    Nr. 25A
  • Seq:
    25