Forceps, ESD-safe
Recht, extra fijne geharde tips, NK7, zwart, 120 mm
Catalogus # 232-2172
Leverancier: OUTILS RUBIS
Ga naar:
Product Details & Documents
Conductive Vestamid with 25% fibre glass reinforcement, black. Precise, robust and virtually unbreakable forceps. Very precise; when pressure is applied during work, the tips don’t open.
- Electrically conductive
- Very high chemical resistance to acids and bases
- Heat resistant up to 175 °C
DIN 53482
Certificeringen: DIN 53482
Specificaties
- Type:NK7
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Recht, extra fijne geharde tips
- Lengte:120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.