Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ESD-safe
Forceps, ESD-safe
Gebogen, hoekvormige fijne tips, NK6, zwart, 120 mm
Catalogus # 232-2171
Leverancier:   OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Catalogus # 232-2171
Leverancier:  OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Forceps, ESD-safe
Gebogen, hoekvormige fijne tips, NK6, zwart, 120 mm
Price
17,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Conductive Vestamid with 25% fibre glass reinforcement, black. Precise, robust and virtually unbreakable forceps. Very precise; when pressure is applied during work, the tips don’t open.
  • Electrically conductive
  • Very high chemical resistance to acids and bases
  • Heat resistant up to 175 °C
DIN 53482
Certificeringen: DIN 53482
Specificaties
  • Type:
    NK6
  • Kleur:
    zwart
  • Omschrijving:
    Gebogen, hoekvormige fijne tips
  • Lengte:
    120 mm