Roerspatel
Standard, 120 mm, 3 mm, transparant
Catalogus # 231-2431
Leverancier: BOETTGER PAUL
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, transparent. Stirring rod for a wide variety of laboratory applications.
- With or without mixing plate at one end
Voor verschillende toepassingen zoals het roeren van monsters en oplossingen in reageerbuizen, het oplossen van tabletten, het bijvoegen van kleine hoeveelheden in reageerbuizen zonder morsen, het vrijmaken van bloedklonters op de reageerbuiswand.
Specificaties
- Kleur:transparant
- Omschrijving:Standard
- Lengte:120 mm
- Seq:01
- Breedte blad:3 mm