Orders LinkContactUsLinkComponent
Koelboxen
Koelboxen
Cooling box ISOTHERM Extreme, 17 l, 365×295×450 mm (ext); 320×195×310 mm (int)
Catalogus # 216-6981
Leverancier:   CAMPING GAZ
Koelboxen
Catalogus # 216-6981
Leverancier:  CAMPING GAZ
Koelboxen
Koelboxen
Cooling box ISOTHERM Extreme, 17 l, 365×295×450 mm (ext); 320×195×310 mm (int)
Price
59,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Blue-white PP. Sturdy, robust design, ideal for storing and transporting temperature-sensitive materials and samples.
  • Box casing and lid fully insulated with CFC-free PU foam
  • A rubber seal ensures the boxes are airtight, a lid with non breakable handle can be securely locked
  • Excellent cooling performance (depending on the model up to 24 hours cooling)
Specificaties
  • Capaciteit:
    17 l
  • Omschrijving:
    Cooling box ISOTHERM Extreme
  • Afmetingen:
    365×295×450 mm (ext); 320×195×310 mm (int)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.