Storage Bins, PS
Storage bin, size 4, groen, 200×336×150 mm
Catalogus # 216-3732
Leverancier: hünersdorff GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Storage bins are particularly suitable for a wide range of applications in workshop, store, household and office.
- High load capacity
- Smooth bottom makes it suitable for transport
- Stackable longitudinally and transversely
- Made of PS, coloured
Specificaties
- Kleur:groen
- Omschrijving:Storage bin, size 4
- b×d×h:200×336×150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.