Tablettenflesjes
630 ml, 85,0 mm, 163,0 mm, 58 mm
Leverancier: MUELLER KREMPEL
Ga naar:
Product Details & Documents
Amber glass, without lid.
- Good chemical and physical properties
- For uses without high thermal load
- Matching metal lid available as an separately (see 216-3661 and 216-3663)
Well suited for sampling, storage and transport of powders, pastes and liquids. Amber coloured to protect light-sensitive substances.
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:85,0 mm
- Schroefdraad:58 mm
- Capaciteit:630 ml
- Hoogte:163,0 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.