Orders LinkContactUsLinkComponent
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
100 ml
Catalogus # 215-9106
Leverancier:   MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Catalogus # 215-9106
Leverancier:  MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
100 ml
Price
52,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 68 ST
Product Details & Documents
Amber glass, without closure.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Please order screw caps and drop dispensers separately
Bruingekleurd ter bescherming van lichtgevoelige materialen.
Specificaties
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Seq:
    09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.