Orders LinkContactUsLinkComponent
Druppelflessen, Lucas
20 ml
Catalogus # 215-9103
Leverancier:   MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Catalogus # 215-9103
Leverancier:  MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
20 ml
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 180 ST
Product Details & Documents
Amber glass, without closure.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Please order screw caps and drop dispensers separately
Bruingekleurd ter bescherming van lichtgevoelige materialen.
Specificaties
  • Capaciteit:
    20 ml
  • Seq:
    05