Orders LinkContactUsLinkComponent
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
15 ml
Catalogus # 215-9102
Leverancier:   MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Catalogus # 215-9102
Leverancier:  MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
15 ml
Price
84,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 152 ST
Product Details & Documents
Amber glass, without closure.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Please order screw caps and drop dispensers separately
Bruingekleurd ter bescherming van lichtgevoelige materialen.
Specificaties
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.