Monsternameflessen
2,80 ml, 13×40 mm, Ja
Catalogus # 215-8341
Leverancier: MUELLER KREMPEL
Ga naar:
Product Details & Documents
Vials made from AR glass, clear with black screw cap. Ideal for taking, storing and transporting samples.
- Thin-walled, cylindrical
- Tightly sealing screw cap
- Designed for use in applications that do not require resistance to temperature
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:13×40 mm
- Capaciteit:2,80 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.