Wire baskets
180×180×180 mm
Catalogus # 215-7418
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Spot welded mesh 8×8×1 mm
- Electrolytically polished
- Reinforced edges
These baskets can be used for transport, storage, cleaning and sterilisation of laboratory utensils.
Specificaties
- b×d×h:180×180×180 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.