Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
160×160×160 mm
Catalog # 215-7416
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Catalog # 215-7416
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets
160×160×160 mm
Price
189,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Spot welded mesh 8×8×1 mm
  • Electrolytically polished
  • Reinforced edges
These baskets can be used for transport, storage, cleaning and sterilisation of laboratory utensils.
Specifications
  • Seq:
    05
  • b×d×h:
    160×160×160 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.