Orders LinkContactUsLinkComponent
Flessendragers
Flessendragers
zilver, 6×1000 ml flessen, 110×110 mm
Catalogus # 215-0164
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Catalogus # 215-0164
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Flessendragers
zilver, 6×1000 ml flessen, 110×110 mm
Price
197,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
  • Vier antislipvoetjes
  • Stevige draagriem
  • Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Specificaties
  • Voor:
    6×1000 ml flessen
  • Kleur:
    zilver
  • Seq:
    05
  • Vakafmetingen:
    110×110 mm