Flessendragers
zilver, 4×1000 ml flessen, 110×110 mm
Catalogus # 215-0163
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
- Vier antislipvoetjes
- Stevige draagriem
- Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Voor:4×1000 ml flessen
- Kleur:zilver
- Seq:04
- Vakafmetingen:110×110 mm