Flessendragers
zilver, 10 flessen van 500 ml, 90×90 mm
Catalogus # 215-0162
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
- Vier antislipvoetjes
- Stevige draagriem
- Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Voor:10 flessen van 500 ml
- Kleur:zilver
- Seq:03
- Vakafmetingen:90×90 mm