Flessendragers
zilver, 6x500 ml flessen, 90×90 mm
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
- Vier antislipvoetjes
- Stevige draagriem
- Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Voor:6x500 ml flessen
- Kleur:zilver
- Seq:02
- Vakafmetingen:90×90 mm