Flessendragers
zilver, 4×500 ml flessen, 90×90 mm
Catalogus # 215-0160
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
- Vier antislipvoetjes
- Stevige draagriem
- Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Voor:4×500 ml flessen
- Kleur:zilver
- Seq:01
- Vakafmetingen:90×90 mm