Orders LinkContactUsLinkComponent
Flessendragers
Flessendragers
wit, 10×1000 ml flessen, 110×110 mm
Catalogus # 215-0155
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Catalogus # 215-0155
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Flessendragers
wit, 10×1000 ml flessen, 110×110 mm
Price
218,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
  • Vier antislipvoetjes
  • Stevige draagriem
  • Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Specificaties
  • Voor:
    10×1000 ml flessen
  • Kleur:
    wit
  • Seq:
    12
  • Vakafmetingen:
    110×110 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.