Flessendragers
wit, 6×1000 ml flessen, 110×110 mm
Catalog # 215-0154
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
- Vier antislipvoetjes
- Stevige draagriem
- Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Voor:6×1000 ml flessen
- Kleur:wit
- Seq:11
- Vakafmetingen:110×110 mm