Orders LinkContactUsLinkComponent
Flessendragers
Flessendragers
wit, 10×500 ml flessen, 90×90 mm
Catalogus # 215-0152
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Catalogus # 215-0152
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Flessendragers
wit, 10×500 ml flessen, 90×90 mm
Price
235,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
  • Vier antislipvoetjes
  • Stevige draagriem
  • Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Specificaties
  • Voor:
    10×500 ml flessen
  • Kleur:
    wit
  • Seq:
    09
  • Vakafmetingen:
    90×90 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.