Flessendragers
wit, 6×500 ml flessen, 90×90 mm
Catalogus # 215-0151
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
- Vier antislipvoetjes
- Stevige draagriem
- Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Voor:6×500 ml flessen
- Kleur:wit
- Seq:08
- Vakafmetingen:90×90 mm