Orders LinkContactUsLinkComponent
Flessendragers
Flessendragers
wit, 4×500 ml flessen, 90×90 mm
Catalog # 215-0150
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Catalog # 215-0150
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Flessendragers
Flessendragers
wit, 4×500 ml flessen, 90×90 mm
Price
142,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal of staal.
  • Vier antislipvoetjes
  • Stevige draagriem
  • Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit
Documents
Specifications
  • Voor:
    4×500 ml flessen
  • Kleur:
    wit
  • Seq:
    07
  • Vakafmetingen:
    90×90 mm
  • Cat. No.:
    215-0150