Transporttrolleys
Transporttrolley MSW 8×5/4, standaard versie, 4 legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×1280 mm, 4
Catalog # 139-9945
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.
- Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
- Antistatische banden
- Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden
Documents
Transport trolley MSW
Datasheet
VWR® For Your Space
Product Literature
Specifications
- Omschrijving:Transporttrolley MSW 8×5/4, standaard versie, 4 legborden B×D: 800×500 mm
- Seq:5
- b×d×h:900×600×1280 mm
- Leggers:4
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- HUPF0114502Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelvesLog in for availability1 * 1 ST - 228,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



