Orders LinkContactUsLinkComponent
Veiligheidstrap
Veiligheidstrap
Veiligheidstrap met 5 treden en veiligheidsbeugel, 1150 mm, 12,7 kg
Catalogus # 139-9938
Leverancier:   WAKU GERATE
Veiligheidstrap
Catalogus # 139-9938
Leverancier:  WAKU GERATE
Veiligheidstrap
Veiligheidstrap
Veiligheidstrap met 5 treden en veiligheidsbeugel, 1150 mm, 12,7 kg
Price
935,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corresponds to height of top step.
  • Anti-slip plastic feet
  • The large treads (36×23 cm) are covered with a non-slip rubber lining.
TÜV tested (DIN 4566 and 4567).
 : TÜV tested (DIN 4566 and 4567).
Specificaties
  • Omschrijving:
    Veiligheidstrap met 5 treden en veiligheidsbeugel
  • Hoogte:
    1150 mm
  • Gewicht:
    12,7 kg