Reksystemen
Basisrek, Verchroomd staal, 1070×535×1600 mm
Catalog # 132-3929
Supplier: Metro International
Jump to:
Product Details & Documents
Flexibel en sterk modulair rekkensysteem. Dankzij een speciaal vergrendelingsmechanisme kunnen de roosterplanken in slechts enkele minuten verticaal worden versteld zonder gereedschap, terwijl ze nog steeds een veilige stand bieden. De aanbouwrekken kunnen worden gebruikt om het basissysteem uit te breiden of afzonderlijk te configureren.
- Snelle en eenvoudige montage om te voldoen aan verschillende eisen van de individuele gebruiker
- Elke eenheid bestaat uit vier legplaten
- Hoogte: 1600 mm
- Draagvermogen: ongeveer 1000 kg (ca. 250 kg per legplaat)
Van hoogwaardig verchroomd staal.
Specifications
- Omschrijving:Basisrek
- Materiaal:Verchroomd staal
- Seq:04
- b×d×h:1070×535×1600 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.