Reksystemen
Basisrek, Verchroomd staal, 1070×460×1600 mm
Catalogus # 132-3923
Leverancier: Metro International
Ga naar:
Product Details & Documents
Flexibel en sterk modulair rekkensysteem. Dankzij een speciaal vergrendelingsmechanisme kunnen de roosterplanken in slechts enkele minuten verticaal worden versteld zonder gereedschap, terwijl ze nog steeds een veilige stand bieden. De aanbouwrekken kunnen worden gebruikt om het basissysteem uit te breiden of afzonderlijk te configureren.
- Snelle en eenvoudige montage om te voldoen aan verschillende eisen van de individuele gebruiker
- Elke eenheid bestaat uit vier legplaten
- Hoogte: 1600 mm
- Draagvermogen: ongeveer 1000 kg (ca. 250 kg per legplaat)
Van hoogwaardig verchroomd staal.
Specificaties
- Omschrijving:Basisrek
- Materiaal:Verchroomd staal
- Seq:03
- b×d×h:1070×460×1600 mm