Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoren
Swingoutrotor met windscherm LH-4000W, 8x500 ml, 4400 min-1, 5480×g
  521-1028
Rotoren
  521-1028
Rotoren
Rotoren
Swingoutrotor met windscherm LH-4000W, 8x500 ml, 4400 min-1, 5480×g
11 780,00 €
1 * 1 ST
  • Omschrijving:
    Swingoutrotor met windscherm LH-4000W, 8x500 ml, 4400 min-1, 5480×g
  • Seq:
    05
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • SORV75006421
    Deksel voor de insluiting van biologische agentia, aerosoldicht, voor ronde bekers, voor swing-out rotoren LH-4000W en LH-4000
    1 * 2 ST - 194,00 €
  •  
    Omschrijving
  • SORV75006533
    Adapter voor 20×50 ml conische zelfstaande buisjes voor eenmalig gebruik (29×177 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
    1 * 1 ST - 207,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 521-0171
    Biocontainment sealing lid, for round bucket, for LH-4000W rotor
    1 * 2 ST - 194,00 €