Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Adapter voor 1×500 ml conische fles voor eenmalig gebruik (96×190 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
Catalogus # HERA75006438
Leverancier:   Thermo Scientific
Toebehoren
Catalogus # HERA75006438
Leverancier:  Thermo Scientific
Toebehoren
Toebehoren
Adapter voor 1×500 ml conische fles voor eenmalig gebruik (96×190 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
Price
415,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Adapter voor 1×500 ml conische fles voor eenmalig gebruik (96×190 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
  • Seq:
    26
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.