Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-indicatorpapier, Whatman™
Standaard beperkt bereik, in rol van 5 m, 4,0 - 7,0
  700-9753
pH-indicatorpapier, Whatman™
  700-9753
pH-indicatorpapier, Whatman™
pH-indicatorpapier, Whatman™
Standaard beperkt bereik, in rol van 5 m, 4,0 - 7,0
22,40 €
1 * 1 ROU
Kan gebruikt worden voor de snelle bepaling van pH-waarden en heeft geleid tot veel toepassingen in laboratoria en de industrie. In standaard model of in drie kleuren beschikbaar als rollen in een handige dispenser.
  • Onmiddellijke pH-waarden
  • Nauwkeurig voor een breed gamma van routine pH-testen
  • Budgetvriendelijk
  • Handig en draagbaar voor gebruik in het veld
Drie gekleurde rollen: Het papier heeft drie afzonderlijke gekleurde banden met indicatiekleurstof. De individuele combinatie van kleurverandering bij elke test wordt vergeleken met de kleurgecodeerde vergelijkingstabel die op de dispenser is gedrukt, dit verbetert de meetsnelheid en -nauwkeurigheid.
The strip has three separate indicator dye colour bands. The individual combination of colour change resulting from each test is compared with the colour-coded comparison chart printed on the dispenser, giving improved speed and accuracy in reading.
A full range and some narrow ranges in this popular pH indicator dispenser.
  • pH-bereik:
    4,0 - 7,0
  • Omschrijving:
    Standaard beperkt bereik, in rol van 5 m