Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity Standards
Conductivity Standards
Geleidbaarheid kalibratie-oplossing100 µS/cm, houdbaarheid 2 jaar, NIST-traceerbaar, nauwkeurigheid ±3%, 300 ml
Catalogus # WTWA300578_U
Leverancier:   WTW
Conductivity Standards
Catalogus # WTWA300578_U
Leverancier:  WTW
CAS-nummer:  
Conductivity Standards
Conductivity Standards
Geleidbaarheid kalibratie-oplossing100 µS/cm, houdbaarheid 2 jaar, NIST-traceerbaar, nauwkeurigheid ±3%, 300 ml
CAS-nummer:  
Price
193,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 300 mL
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    300 ml
  • Omschrijving:
    Geleidbaarheid kalibratie-oplossing100 µS/cm, houdbaarheid 2 jaar, NIST-traceerbaar, nauwkeurigheid ±3%
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.