Substrate buffers, Pierce™
Pierce™ Stable Peroxide Substrate Buffer, 10X, 100 mL
PIER34062
These stable peroxide and diethanolamine substrate buffers produce optimised, reliable and convenient stock solutions for HRP and alkaline phosphatase assays detection respectively.
- Ready to use
- Minimises assay-to-assay variability
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Pierce™ Stable Peroxide Substrate Buffer, 10X
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.