Glasvezelfilters
13400, 127 mm
Catalogus # 512-0054
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
These filters are mostly used either for monitoring air and gas or as prefilter. They are manufactured with synthetic binding agents to ensure that the filter has a defined strength.
- Mechanically and chemically stable
- Hydrophilic
Specificaties
- Nr:13400
- Seq:22
- Maat:127 mm
- Cat. No.:512-0054
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate
- Maximumtemperatuur:180 °C
- Dikte:0,34 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Gewicht:74 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.